5-(Trifluormethyl)-m-anisidin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1883-1G PC1883-25G PC1883-5G
APOSPC1883-1GEA 164 DKK
APOSPC1883-1G APOSPC1883-25G APOSPC1883-5G
5-(Trifluormethyl)-m-anisidin 97%
5-(Trifluormethyl)-m-anisidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Smeltepunkt: 50…52 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000393
CAS-nummer: 349-55-3
EINECS: 206-487-8