(2-Chlor-6-fluorphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
PC1882-100G PC1882-25G
APOSPC1882-100GEA 2030 DKK
APOSPC1882-100G APOSPC1882-25G
(2-Chlor-6-fluorphenyl)eddikesyre 98%
(2-Chlor-6-fluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Smeltepunkt: 120…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004319
CAS-nummer: 37777-76-7