4-Chlor-3-fluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1880G-25G PC1880G-5G PC1880G-100G
APOSPC1880G-25GEA 404 DKK
APOSPC1880G-25G APOSPC1880G-5G APOSPC1880G-100G
4-Chlor-3-fluorphenol 98%
4-Chlor-3-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Kogepunkt: 84 °C/44mmHg
Smeltepunkt: 50…56 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042583
CAS-nummer: 348-60-7