2-Chlor-4-fluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1880-100G PC1880-25G PC1880-500G
APOSPC1880-100GEA 414 DKK
APOSPC1880-100G APOSPC1880-25G APOSPC1880-500G
2-Chlor-4-fluorphenol 98%
2-Chlor-4-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Kogepunkt: 171…172 °C
Smeltepunkt: 20…23 °C
Massefylde: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002168
CAS-nummer: 1996-41-4
EINECS: 217-876-7