4-Chlor-2-Fluor-1-nitrobenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC1875-100G PC1875-25G PC1875-5G
APOSPC1875-100GEA 1240 DKK
APOSPC1875-100G APOSPC1875-25G APOSPC1875-5G
4-Chlor-2-Fluor-1-nitrobenzen 98%
4-Chlor-2-Fluor-1-nitrobenzen
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Smeltepunkt: 48…49 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042211
CAS-nummer: 700-37-8
EINECS: 211-842-5