5-Chlor-4-Fluor-2-nitroanilin 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Amino-3-chlor-4-fluor-6-nitrobenzene
PC1868R-1G PC1868R-25G PC1868R-5G
APOSPC1868R-1GEA 220 DKK
APOSPC1868R-1G APOSPC1868R-25G APOSPC1868R-5G
5-Chlor-4-Fluor-2-nitroanilin 97+%
5-Chlor-4-Fluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₄ClFN₂O₂
Smeltepunkt: 142…147 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052698
CAS-nummer: 104222-34-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III