1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1868M-1G PC1868M-25G PC1868M-5G
APOSPC1868M-1GEA 852 DKK
APOSPC1868M-1G APOSPC1868M-25G APOSPC1868M-5G
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
Formel: C₃H₆ClFO
Kogepunkt: 153…156 °C
Massefylde: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045284
CAS-nummer: 453-11-2
UN nummer: 1987
ADR: 3,III