1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1868L-100G PC1868L-25G
APOSPC1868L-100GEA 1910 DKK
APOSPC1868L-100G APOSPC1868L-25G
1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzen 98%
1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzen
Formel: C₆H₃ClFI
Kogepunkt: 94…95 °C/15mmHg
Massefylde: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042210
CAS-nummer: 156150-67-3