1-Chlor-5-Fluor-2-iodbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 2-Chloro-4-fluoroiodobenzene
PC1868H-25G PC1868H-100G PC1868H-500G
APOSPC1868H-25GEA 197 DKK
APOSPC1868H-25G APOSPC1868H-100G APOSPC1868H-500G
1-Chlor-5-Fluor-2-iodbenzen 98%
1-Chlor-5-Fluor-2-iodbenzen
Formel: C₆H₃ClFI
Kogepunkt: 96…98 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051774
CAS-nummer: 101335-11-9