1-Chlor-2-fluorethylen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1866-25G PC1866-5G
APOSPC1866-25GEA 6870 DKK
APOSPC1866-25G APOSPC1866-5G
1-Chlor-2-fluorethylen 97%
1-Chlor-2-fluorethylen
Formel: C₂H₂ClF
Kogepunkt: 10 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 460-16-2
UN nummer: 3161
ADR: 2.1,