4-Chlor-2-fluorkanelsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acrylic acid
PC1864R-25G PC1864R-5G PC1864R-1G
APOSPC1864R-25GEA 556 DKK
APOSPC1864R-25G APOSPC1864R-5G APOSPC1864R-1G
4-Chlor-2-fluorkanelsyre 98%
4-Chlor-2-fluorkanelsyre
Formel: C₉H₆ClFO₂
Molekylvægt: 200.6 g/mol
Smeltepunkt: 215…218 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143287
CAS-nummer: 202982-65-8