2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 2-Aminoethyl 2-chloro-6-fluorobenzyl sulphide

PC1864Q-1G PC1864Q-5G PC1864Q-250MG
APOSPC1864Q-1GEA 818 DKK
APOSPC1864Q-1G APOSPC1864Q-5G APOSPC1864Q-250MG
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine
Formel: C₉H₁₁ClFNS
Molekylvægt: 219.71 g/mol
Kogepunkt: 140 °C/6mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052683
CAS-nummer: 175136-76-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR