α-Brom-3-Chlor-2-Fluortoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chloro-2-fluorobenzene
PC1864G-5G PC1864G-100G PC1864G-25G
APOSPC1864G-5GEA 164 DKK
APOSPC1864G-5G APOSPC1864G-100G APOSPC1864G-25G
α-Brom-3-Chlor-2-Fluortoluen 97%
α-Brom-3-Chlor-2-Fluortoluen
Formel: C₇H₅BrClF
Kogepunkt: 125…126 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 36…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042503
CAS-nummer: 85070-47-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,II