4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1864FD-1G PC1864FD-25G PC1864FD-5G
APOSPC1864FD-1GEA 164 DKK
APOSPC1864FD-1G APOSPC1864FD-25G APOSPC1864FD-5G
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₇ClFN·HCl
Smeltepunkt: 243…245 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143286
CAS-nummer: 202982-63-6