3-Chlor-4-Fluorbenzylamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1864F-1G PC1864F-25G PC1864F-5G
APOSPC1864F-1GEA 164 DKK
APOSPC1864F-1G APOSPC1864F-25G APOSPC1864F-5G
3-Chlor-4-Fluorbenzylamin 97%
3-Chlor-4-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
Kogepunkt: 104…106 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042507
CAS-nummer: 72235-56-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,III