2-Chlor-6-Fluorbenzylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1864D-25G PC1864D-10G PC1864D-5G
APOSPC1864D-25GEA 436 DKK
APOSPC1864D-25G APOSPC1864D-10G APOSPC1864D-5G
2-Chlor-6-Fluorbenzylamin 98%
2-Chlor-6-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
Kogepunkt: 91…93 °C/15mmHg
Massefylde: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042458
CAS-nummer: 15205-15-9
EINECS: 239-259-1
UN nummer: 2735
ADR: 8,II