2-Chlor-6-Fluorbenzylalkohol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1864-25G PC1864-100G PC1864-500G
APOSPC1864-25GEA 284 DKK
APOSPC1864-25G APOSPC1864-100G APOSPC1864-500G
2-Chlor-6-Fluorbenzylalkohol 99%
2-Chlor-6-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClFO
Smeltepunkt: 41…42 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004608
CAS-nummer: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9