2-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-4-fluorobenzoylchloride
PC1863T-25G PC1863T-5G PC1863T-100G
APOSPC1863T-25GEA 327 DKK
APOSPC1863T-25G APOSPC1863T-5G APOSPC1863T-100G
2-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid 98%
2-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Kogepunkt: 82…84 °C/15mmHg
Massefylde: 1,447 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084954
CAS-nummer: 21900-54-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,II