3-Chlor-α,α,α,4-tetrafluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1863L-25G PC1863L-100G PC1863L-500G
APOSPC1863L-25GEA 240 DKK
APOSPC1863L-25G APOSPC1863L-100G APOSPC1863L-500G
3-Chlor-α,α,α,4-tetrafluortoluen 98%
3-Chlor-α,α,α,4-tetrafluortoluen
Formel: C₇H₃ClF₄
Kogepunkt: 137 °C
Massefylde: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042207
CAS-nummer: 78068-85-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III