3-Chlor-4-Fluorbenzonitril 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
PC1863D-25G PC1863D-100G
APOSPC1863D-25GEA 164 DKK
APOSPC1863D-25G APOSPC1863D-100G
3-Chlor-4-Fluorbenzonitril 99%
3-Chlor-4-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Molekylvægt: 155.56 g/mol
Kogepunkt: 135
Smeltepunkt: 67…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015431
CAS-nummer: 117482-84-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III