2-Chlor-4-Fluorbenzonitril 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1861L-100G PC1861L-25G PC1861L-250G
APOSPC1861L-100GEA 1080 DKK
APOSPC1861L-100G APOSPC1861L-25G APOSPC1861L-250G
2-Chlor-4-Fluorbenzonitril 95%
2-Chlor-4-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Smeltepunkt: 63…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042523
CAS-nummer: 60702-69-4
EINECS: 262-384-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III