4-Chlor-2-fluorbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1861G-100G PC1861G-500G
APOSPC1861G-100GEA 480 DKK
APOSPC1861G-100G APOSPC1861G-500G
4-Chlor-2-fluorbenzoesyre 98%
4-Chlor-2-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄ClFO₂
Smeltepunkt: 203…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042468
CAS-nummer: 446-30-0
EINECS: 207-162-3