3-Chlor-4-fluorbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1861D-100G PC1861D-10G PC1861D-25G PC1861D-500G
APOSPC1861D-100GEA 523 DKK
APOSPC1861D-100G APOSPC1861D-10G APOSPC1861D-25G APOSPC1861D-500G
3-Chlor-4-fluorbenzoesyre 98%
3-Chlor-4-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄ClFO₂
Smeltepunkt: 133…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042477
CAS-nummer: 403-16-7