3-Chlor-2-fluorbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1861C-25G PC1861C-100G PC1861C-1G
APOSPC1861C-25GEA 251 DKK
APOSPC1861C-25G APOSPC1861C-100G APOSPC1861C-1G
3-Chlor-2-fluorbenzoesyre 98%
3-Chlor-2-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄ClFO₂
Smeltepunkt: 177…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042506
CAS-nummer: 161957-55-7