2-Chlor-6-fluorbenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1861-100G PC1861-1KG PC1861-250G
APOSPC1861-100GEA 230 DKK
APOSPC1861-100G APOSPC1861-1KG APOSPC1861-250G
2-Chlor-6-fluorbenzoesyre 97%
2-Chlor-6-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄ClFO₂
Smeltepunkt: 155…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002417
CAS-nummer: 434-75-3
EINECS: 207-105-2