2-Chlor-4-fluorbenzoesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1860L-100G PC1860L-25G PC1860L-500G
APOSPC1860L-100GEA 327 DKK
APOSPC1860L-100G APOSPC1860L-25G APOSPC1860L-500G
2-Chlor-4-fluorbenzoesyre 99%
2-Chlor-4-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄ClFO₂
Smeltepunkt: 181…187 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010615
CAS-nummer: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0