6-Chloro-5-fluorobenzimidazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC1860F-1G PC1860F-250MG
APOSPC1860F-1GEA 985 DKK
APOSPC1860F-1G APOSPC1860F-250MG
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole 95+%
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole
Formel: C₇H₄ClFN₂
Smeltepunkt: 148…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156132
CAS-nummer: 175135-04-3