3-Chlor-4-Fluorbenzensulfonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1860E-100G PC1860E-25G PC1860E-5G
APOSPC1860E-100GEA 840 DKK
APOSPC1860E-100G APOSPC1860E-25G APOSPC1860E-5G
3-Chlor-4-Fluorbenzensulfonylchlorid 98%
3-Chlor-4-Fluorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂FO₂S
Kogepunkt: 104…105 °C/1mmHg
Massefylde: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041444
CAS-nummer: 91170-93-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,II