1-Chlor-4-Fluorbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1860-250G PC1860-25G
APOSPC1860-250GEA 1040 DKK
APOSPC1860-250G APOSPC1860-25G
1-Chlor-4-Fluorbenzen 98%
1-Chlor-4-Fluorbenzen
Formel: C₆H₄ClF
Kogepunkt: 129…130 °C
Smeltepunkt: –27 °C
Massefylde: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000603
CAS-nummer: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III