2',3'-Dichlor-6'-Fluoracetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1848-10G PC1848-5G PC1848-1G
APOSPC1848-10GEA 1400 DKK
APOSPC1848-10G APOSPC1848-5G APOSPC1848-1G
2',3'-Dichlor-6'-Fluoracetophenon 98%
2',3'-Dichlor-6'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₅Cl₂FO
Molekylvægt: 207.03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06798121
CAS-nummer: 870704-16-8