4-Fluor-o-toluonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1841-25G PC1841-5G PC1841-100G
APOSPC1841-25GEA 186 DKK
APOSPC1841-25G APOSPC1841-5G APOSPC1841-100G
4-Fluor-o-toluonitril
4-Fluor-o-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Smeltepunkt: 70…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095106
CAS-nummer: 147754-12-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III