3-Cloro-4-fluorbenzamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1837B-10G PC1837B-1G PC1837B-5G
APOSPC1837B-10GEA 393 DKK
APOSPC1837B-10G APOSPC1837B-1G APOSPC1837B-5G
3-Cloro-4-fluorbenzamid 97%
3-Cloro-4-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅ClFNO
Smeltepunkt: 145…147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153092
CAS-nummer: 701-43-9