2-Cloro-4-fluorbenzamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1832-1G PC1832-5G PC1832-10G PC1832-25G
APOSPC1832-1GEA 197 DKK
APOSPC1832-1G APOSPC1832-5G APOSPC1832-10G APOSPC1832-25G
2-Cloro-4-fluorbenzamid 97%
2-Cloro-4-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅ClFNO
Molekylvægt: 173.57 g/mol
Smeltepunkt: 147…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042531
CAS-nummer: 88578-90-9