4-Chlor-2-fluorbenzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1831-25G PC1831-100G PC1831-500G
APOSPC1831-25GEA 197 DKK
APOSPC1831-25G APOSPC1831-100G APOSPC1831-500G
4-Chlor-2-fluorbenzaldehyd 97%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Smeltepunkt: 58…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143282
CAS-nummer: 61072-56-8