3-Chlor-4-fluorbenzaldehyd 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1828G-100G PC1828G-25G
APOSPC1828G-100GEA 480 DKK
APOSPC1828G-100G APOSPC1828G-25G
3-Chlor-4-fluorbenzaldehyd 96%
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Kogepunkt: 66…72 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 25…30 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011735
CAS-nummer: 34328-61-5