2-Chlor-4-fluorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1828D-25G PC1828D-100G PC1828D-500G
APOSPC1828D-25GEA 164 DKK
APOSPC1828D-25G APOSPC1828D-100G APOSPC1828D-500G
2-Chlor-4-fluorbenzaldehyd 98%
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Kogepunkt: 118…120 °C/50mmHg
Smeltepunkt: 59…64 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042527
CAS-nummer: 84194-36-5