4-Chlor-3-Fluoranisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-2-fluoro-4-methoxybenzene
PC1824J-100G PC1824J-25G PC1824J-5G
APOSPC1824J-100GEA 1640 DKK
APOSPC1824J-100G APOSPC1824J-25G APOSPC1824J-5G
4-Chlor-3-Fluoranisol 98%
4-Chlor-3-Fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
Kogepunkt: 200…204 °C
Massefylde: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042570
CAS-nummer: 501-29-1