4-Chlor-2-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1822-100G PC1822-25G PC1822-250G PC1822-500G
APOSPC1822-100GEA 273 DKK
APOSPC1822-100G APOSPC1822-25G APOSPC1822-250G APOSPC1822-500G
4-Chlor-2-Fluoranilin 98%
4-Chlor-2-Fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Kogepunkt: 92 °C/2mmHg
Massefylde: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010625
CAS-nummer: 57946-56-2
EINECS: 261-034-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III