3-Chlor-4-fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1820-100G PC1820-500G PC1820-1KG
APOSPC1820-100GEA 164 DKK
APOSPC1820-100G APOSPC1820-500G APOSPC1820-1KG
3-Chlor-4-fluoranilin 98%
3-Chlor-4-fluoranilin
Intermediate for the synthesis of quinoline antibiotic norfloxacin. For an efficient synthesis see: J. Chem. Soc., Chem. Comm., 1339 (1995)
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Kogepunkt: 227…228 °C
Smeltepunkt: 42…47 °C
Massefylde: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007767
CAS-nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III