3-Chlor-2-Fluoranilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1819W-25G PC1819W-100G PC1819W-500G
APOSPC1819W-25GEA 164 DKK
APOSPC1819W-25G APOSPC1819W-100G APOSPC1819W-500G
3-Chlor-2-Fluoranilin 97%
3-Chlor-2-Fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Kogepunkt: 214 °C
Massefylde: 1.324 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00069415
CAS-nummer: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III