2-Chlor-5-Fluoranilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1819A-25G PC1819A-5G
APOSPC1819A-25GEA 186 DKK
APOSPC1819A-25G APOSPC1819A-5G
2-Chlor-5-Fluoranilin 97%
2-Chlor-5-Fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Kogepunkt: 211 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084852
CAS-nummer: 452-83-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III