2-Chlor-4-Fluoranilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1819-25G PC1819-100G
APOSPC1819-25GEA 164 DKK
APOSPC1819-25G APOSPC1819-100G
2-Chlor-4-Fluoranilin
2-Chlor-4-Fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Kogepunkt: 191…192 °C
Massefylde: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042530
CAS-nummer: 2106-02-7
EINECS: 218-282-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III