3'-Chlor-4'-Fluoracetophenon 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC1818M-100G
PC1818M-25G
APOSPC1818M-100GEA
872
DKK
APOSPC1818M-100G
APOSPC1818M-25G
3'-Chlor-4'-Fluoracetophenon 99%
3'-Chlor-4'-Fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆ClFO Kogepunkt: 126…128 °C/15mmHg Smeltepunkt: 40…42 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042203 CAS-nummer: 2923-66-2 |