6-(Trifluoromethyl)nicotinamide 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC1818-1G
PC1818-25G
PC1818-5G
APOSPC1818-1GEA
164
DKK
APOSPC1818-1G
APOSPC1818-25G
APOSPC1818-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide 99%
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Formel:
C₇H₅F₃N₂O Smeltepunkt: 185…187 °C Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01862646 CAS-nummer: 386715-35-1 |