2'-Chlor-4'-Fluoracetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1817M-5G PC1817M-25G PC1817M-100G
APOSPC1817M-5GEA 164 DKK
APOSPC1817M-5G APOSPC1817M-25G APOSPC1817M-100G
2'-Chlor-4'-Fluoracetophenon 98%
2'-Chlor-4'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Kogepunkt: 110 °C/19mmHg
Massefylde: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042202
CAS-nummer: 700-35-6