4'-Chlor-2'-fluoracetanilid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetamide
PC1815-250G
PC1815-50G
APOSPC1815-250GEA
1830
DKK
APOSPC1815-250G
APOSPC1815-50G
4'-Chlor-2'-fluoracetanilid 98%
4'-Chlor-2'-fluoracetanilid
Formel:
C₈H₇ClFNO Smeltepunkt: 154…156 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042520 CAS-nummer: 59280-70-5 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |