2'-Chlor-4'-fluoracetanilid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
PC1814-250G PC1814-50G
APOSPC1814-250GEA 360 DKK
APOSPC1814-250G APOSPC1814-50G
2'-Chlor-4'-fluoracetanilid 99%
2'-Chlor-4'-fluoracetanilid
Formel: C₈H₇ClFNO
Molekylvægt: 187.6 g/mol
Kogepunkt: 332
Smeltepunkt: 118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042594
CAS-nummer: 399-35-9