1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1812R-1G PC1812R-5G
APOSPC1812R-1GEA 600 DKK
APOSPC1812R-1G APOSPC1812R-5G
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene 98%
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene
Formel: C₈H₈ClFO₂S
Smeltepunkt: 67…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00203483
CAS-nummer: 33330-46-0