4-Chlor-3,5-dinitrobenzotrifluorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
PC1810-100G PC1810-25G
APOSPC1810-100GEA 382 DKK
APOSPC1810-100G APOSPC1810-25G
4-Chlor-3,5-dinitrobenzotrifluorid 97%
4-Chlor-3,5-dinitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₂ClF₃N₂O₄
Molekylvægt: 270.55 g/mol
Kogepunkt: >250 °C
Smeltepunkt: 50…58 °C
Massefylde: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007068
CAS-nummer: 393-75-9
EINECS: 206-889-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 II