2-Chlor-3,5-dinitrobenzotrifluorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-1,5-dinitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-2,4-dinitro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC1808-25G PC1808-5G PC1808-100G
APOSPC1808-25GEA 273 DKK
APOSPC1808-25G APOSPC1808-5G APOSPC1808-100G
2-Chlor-3,5-dinitrobenzotrifluorid 99%
2-Chlor-3,5-dinitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₂ClF₃N₂O₄
Molekylvægt: 270.55 g/mol
Smeltepunkt: 57…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007076
CAS-nummer: 392-95-0
EINECS: 206-883-0